3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46537-1G
OR46537-250MG
APOSOR46537-1GEA
4140
CZK
APOSOR46537-1G
APOSOR46537-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆BrIO Bod tání: 120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09745849 CAS číslo: 188813-08-3 |