Tisk…
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46536-1G OR46536-250MG OR46536-5G
APOSOR46536-1GEA 5060 CZK
APOSOR46536-1G APOSOR46536-250MG APOSOR46536-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391656
CAS číslo: 1261438-69-0