Tisk…
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)phenacyl bromide, Methyl 4-(2-bromoacetyl)benzoate, 2-Bromo-4'-(methoxycarbonyl)acetophenone
OR46535-1G OR46535-250MG
APOSOR46535-1GEA 2070 CZK
APOSOR46535-1G APOSOR46535-250MG
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
MW: 257.081 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08062347
CAS číslo: 56893-25-5