Tisk…
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-amino-2-chloropyridine-4-carboxylate
OR46528-1G OR46528-5G
APOSOR46528-1GEA 1660 CZK
APOSOR46528-1G APOSOR46528-5G
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848213
CAS číslo: 1073182-59-8