Tisk…
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-bromo-3-chloropicolinate
OR46525-1G OR46525-250MG OR46525-5G OR46525-25G
APOSOR46525-1GEA 622 CZK
APOSOR46525-1G APOSOR46525-250MG APOSOR46525-5G APOSOR46525-25G
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,477 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698107
CAS číslo: 1214336-41-0