Tisk…
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2,6-dimethylpyridine-4-carboxylate
OR46524-1G
APOSOR46524-1GEA 1950 CZK
APOSOR46524-1G
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656351
CAS číslo: 142896-15-9