5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46499-1G
OR46499-250MG
APOSOR46499-1GEA
18620
CZK
APOSOR46499-1G
APOSOR46499-250MG
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Vzorec:
C₆H₅IN₄ MW: 260,035 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18072706 CAS číslo: 1245645-07-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |