Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-sulphonyl chloride, Benzyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate
OR4649-1G
OR4649-500MG
APOSOR4649-1GEA
2820
CZK
APOSOR4649-1G
APOSOR4649-500MG
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected, technická kvalita
Piperidine-4-sulphonyl chloride, N-CBZ protected
Vzorec:
C₁₃H₁₆ClNO₄S MW: 317,788 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664659 CAS číslo: 287953-54-2 UN: 1759 ADR: 8,III |