Tisk…
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4637-1G OR4637-5G
APOSOR4637-1GEA 7250 CZK
APOSOR4637-1G APOSOR4637-5G
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00206670
CAS číslo: 439109-76-9