Tisk…
7,7-Dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46339-5G
APOSOR46339-5GEA 2780 CZK
APOSOR46339-5G
7,7-Dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole 95%
7,7-Dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole
Vzorec: C₂₁H₁₇N
MW: 283,366 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26131198
CAS číslo: 1257220-47-5