Tisk…
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4632-1G OR4632-250MG OR4632-5G
APOSOR4632-1GEA 5000 CZK
APOSOR4632-1G APOSOR4632-250MG APOSOR4632-5G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide
Vzorec: C₆H₈N₄OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126685
CAS číslo: 89533-28-8