Tisk…
(+)-Corey lactone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3aS,4R,5S,6aR)-5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (-)-Corey Lactone Diol, (3aS,4R,5S,6aR)-5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one
OR46256-5G
APOSOR46256-5GEA 3810 CZK
APOSOR46256-5G
(+)-Corey lactone 95%
(+)-Corey lactone
Vzorec: C₈H₁₂O₄
MW: 172,178 g/mol
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274285
CAS číslo: 76704-05-7