Tisk…
2-Bromo-3-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46249-1G OR46249-250MG
APOSOR46249-1GEA 16500 CZK
APOSOR46249-1G APOSOR46249-250MG
2-Bromo-3-iodoaniline
2-Bromo-3-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
MW: 297.919 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391614
CAS číslo: 111721-76-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III