Tisk…
3-Bromo-5-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46248-1G OR46248-250MG OR46248-5G
APOSOR46248-1GEA 11380 CZK
APOSOR46248-1G APOSOR46248-250MG APOSOR46248-5G
3-Bromo-5-iodoaniline
3-Bromo-5-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Bod tání: 75…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743665
CAS číslo: 31948-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III