Tisk…
4-Iodostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46241-1G OR46241-250MG OR46241-5G
APOSOR46241-1GEA 6220 CZK
APOSOR46241-1G APOSOR46241-250MG APOSOR46241-5G
4-Iodostyrene
4-Iodostyrene
Vzorec: C₈H₇I
Bod tání: 40…46 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00045321
CAS číslo: 2351-50-0