Tisk…
3-Chloro-5-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-5-iodophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-iodo-5-methoxybenzene
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 9760 CZK
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆ClIO
MW: 268,479 g/mol
Bod varu: 87…89 °C (1,5 mm Hg)
Hustota: 1,8961 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393318
CAS číslo: 861800-86-4