Tisk…
Dihydrolevoglucosenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46234-1G OR46234-100G
APOSOR46234-1GEA 622 CZK
APOSOR46234-1G APOSOR46234-100G
Dihydrolevoglucosenone
Dihydrolevoglucosenone
Vzorec: C₆H₈O₃
Bod varu: 227 °C
Bod tání: < –20 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23105760
CAS číslo: 53716-82-8