Tisk…
5-Bromo-2-iodophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46220-10G OR46220-25G OR46220-5G
APOSOR46220-10GEA 6720 CZK
APOSOR46220-10G APOSOR46220-25G APOSOR46220-5G
5-Bromo-2-iodophenol 98%
5-Bromo-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
MW: 298,904 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16999931
CAS číslo: 858855-11-5