Tisk…
5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46215-25G OR46215-5G OR46215-100G
APOSOR46215-25GEA 2480 CZK
APOSOR46215-25G APOSOR46215-5G APOSOR46215-100G
5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
5-Bromo-2-chloroiodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClI
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07780669
CAS číslo: 774608-49-0