Tisk…
3,5-Diiodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46151-1G OR46151-250MG
APOSOR46151-1GEA 6780 CZK
APOSOR46151-1G APOSOR46151-250MG
3,5-Diiodopyridine
3,5-Diiodopyridine
Vzorec: C₅H₃I₂N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01928488
CAS číslo: 53710-18-2