Tisk…
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-(Benzyloxy)-4-chloro-6-methoxyquinoline
OR46147-1G OR46147-5G
APOSOR46147-1GEA 1580 CZK
APOSOR46147-1G APOSOR46147-5G
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₇H₁₄ClNO₂
MW: 299,752 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12910463
CAS číslo: 286371-49-1