Tisk…
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46142-1G OR46142-250MG
APOSOR46142-1GEA 18220 CZK
APOSOR46142-1G APOSOR46142-250MG
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₈O₄
MW: 180,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01067661
CAS číslo: 3775-05-1