Tisk…
5,7-Dibromoisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46139-1G OR46139-250MG
APOSOR46139-1GEA 27780 CZK
APOSOR46139-1G APOSOR46139-250MG
5,7-Dibromoisoquinoline 95%
5,7-Dibromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₅Br₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31457100
CAS číslo: 2137673-43-7