5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46137-1G
OR46137-250MG
APOSOR46137-1GEA
31840
CZK
APOSOR46137-1G
APOSOR46137-250MG
5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
5-Bromo-2-iodo-1H-indole
Vzorec:
C₈H₅BrIN MW: 321,94 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD27987772 CAS číslo: 1572177-90-2 |