Tisk…
5-Bromo-6-azaindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR46136-5G
APOSOR46136-5GEA 3610 CZK
APOSOR46136-5G
5-Bromo-6-azaindole 98%
5-Bromo-6-azaindole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12024306
CAS číslo: 1215387-58-8