Tisk…
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid, pinacol ester
OR46124-1G OR46124-5G
APOSOR46124-1GEA 5200 CZK
APOSOR46124-1G APOSOR46124-5G
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one 98%
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235.087 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044683
CAS číslo: 1002309-52-5