Tisk…
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46121-1G OR46121-250MG
APOSOR46121-1GEA 16370 CZK
APOSOR46121-1G APOSOR46121-250MG
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11501213
CAS číslo: 1086398-12-0