Tisk…
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46106-1G OR46106-5G
APOSOR46106-1GEA 3580 CZK
APOSOR46106-1G APOSOR46106-5G
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659508
CAS číslo: 1073354-14-9