Tisk…
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR46105-250MG OR46105-1G
APOSOR46105-250MGEA 7710 CZK
APOSOR46105-250MG APOSOR46105-1G
6-Azaindole-2-carboxylic acid
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11506121
CAS číslo: 24334-20-1