2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46091-1G
OR46091-5G
APOSOR46091-1GEA
622
CZK
APOSOR46091-1G
APOSOR46091-5G
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
2,4-Dibromobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄Br₂O MW: 263,914 g/mol Bod tání: 80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185489 CAS číslo: 5629-98-1 |