4-Iodo-2-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR46089-1G
OR46089-25G
OR46089-5G
APOSOR46089-1GEA
1620
CZK
APOSOR46089-1G
APOSOR46089-25G
APOSOR46089-5G
4-Iodo-2-methoxyphenol
4-Iodo-2-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₇IO₂ Bod tání: 37…40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061924 CAS číslo: 203861-62-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |