Tisk…
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46082-1G OR46082-250MG OR46082-5G
APOSOR46082-1GEA 5960 CZK
APOSOR46082-1G APOSOR46082-250MG APOSOR46082-5G
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₁₃BrINO₂
Bod tání: 127…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23704427
CAS číslo: 221876-99-9