Tisk…
3-Bromo-5-nitrophenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-hydroxynitrobenzene
OR46064-10G OR46064-1G OR46064-5G
APOSOR46064-10GEA 8300 CZK
APOSOR46064-10G APOSOR46064-1G APOSOR46064-5G
3-Bromo-5-nitrophenol 96%
3-Bromo-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,005 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09965960
CAS číslo: 116632-23-6