Tisk…
3-Amino-5-bromophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46063-1G OR46063-250MG
APOSOR46063-1GEA 10150 CZK
APOSOR46063-1G APOSOR46063-250MG
3-Amino-5-bromophenol 97%
3-Amino-5-bromophenol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999374
CAS číslo: 100367-38-2