Tisk…

5-Bromobenzene-1,3-diamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Bromophenylene-1,3-diamine, 1-Bromo-3,5-diaminobenzene

OR46062-1G OR46062-250MG OR46062-5G
APOSOR46062-1GEA 2610 CZK
APOSOR46062-1G APOSOR46062-250MG APOSOR46062-5G
5-Bromobenzene-1,3-diamine
5-Bromobenzene-1,3-diamine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187,037 g/mol
Bod tání: 92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09036306
CAS číslo: 33786-90-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR