Tisk…
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-bromonitrobenzene
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 622 CZK
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Bod tání: 128 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00462820
CAS číslo: 55215-57-1