Tisk…
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-nitro-o-xylene, 1-Bromo-2,3-dimethyl-5-nitrobenzene
OR46051-1G
APOSOR46051-1GEA 1820 CZK
APOSOR46051-1G
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,059 g/mol
Bod tání: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547850
CAS číslo: 22162-22-7