Tisk…
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46049-1G OR46049-5G
APOSOR46049-1GEA 3970 CZK
APOSOR46049-1G APOSOR46049-5G
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₉BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08706291
CAS číslo: 885266-96-6