Tisk…
3-Bromo-5-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46047-1G OR46047-250MG OR46047-5G
APOSOR46047-1GEA 705 CZK
APOSOR46047-1G APOSOR46047-250MG APOSOR46047-5G
3-Bromo-5-iodophenol
3-Bromo-5-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
MW: 298.904 g/mol
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405397
CAS číslo: 570391-20-7