Tisk…
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46031-1G OR46031-5G
APOSOR46031-1GEA 6480 CZK
APOSOR46031-1G APOSOR46031-5G
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Vzorec: C₈H₉NO
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265780
CAS číslo: 650141-20-1