2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-[(Prop-2-yl)oxy]-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2-Isopropoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole, 2-[(Prop-2-yl)oxy]-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
OR46023-1G
OR46023-250MG
APOSOR46023-1GEA
22750
CZK
APOSOR46023-1G
APOSOR46023-250MG
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₂₀BNO₃S MW: 269,168 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12032347 CAS číslo: 1352652-22-2 |