Tisk…
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR460057-1G OR460057-250MG
APOSOR460057-1GEA 17460 CZK
APOSOR460057-1G APOSOR460057-250MG
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane
Vzorec: C₃H₄Cl₃I
Bod varu: 110 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31560933
CAS číslo: 23153-17-5