2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR460030-25G
OR460030-1G
OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA
26980
CZK
APOSOR460030-25G
APOSOR460030-1G
APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Vzorec:
C₆Cl₉N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023177 CAS číslo: 6542-67-2 |