1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR460013-250MG
APOSOR460013-250MGEA
12960
CZK
APOSOR460013-250MG
1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
Vzorec:
C₉H₁₃N₃·2BrH MW: 325,044 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11841224 CAS číslo: 1185369-72-5 |