Tisk…
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45229-1G OR45229-250MG
APOSOR45229-1GEA 14060 CZK
APOSOR45229-1G APOSOR45229-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756242
CAS číslo: 377779-74-3