Tisk…
1-(2-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45228-1G OR45228-250MG
APOSOR45228-1GEA 19840 CZK
APOSOR45228-1G APOSOR45228-250MG
1-(2-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
1-(2-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32219475
CAS číslo: 2416262-90-1