Tisk…
1-(3-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45227-1G OR45227-250MG
APOSOR45227-1GEA 19840 CZK
APOSOR45227-1G APOSOR45227-250MG
1-(3-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
1-(3-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32219474
CAS číslo: 2416262-93-4