Tisk…
1-(4-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45226-1G OR45226-250MG
APOSOR45226-1GEA 19840 CZK
APOSOR45226-1G APOSOR45226-250MG
1-(4-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
1-(4-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32219473
CAS číslo: 2416262-92-3