2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452224-1G
OR452224-500MG
APOSOR452224-1GEA
14880
CZK
APOSOR452224-1G
APOSOR452224-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine
Vzorec:
C₁₃H₁₂ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11191890 CAS číslo: 792158-57-7 |