Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-cyclopentanemethanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452215-1G OR452215-250MG OR452215-100MG
APOSOR452215-1GEA 22980 CZK
APOSOR452215-1G APOSOR452215-250MG APOSOR452215-100MG
1-(4-Methoxyphenyl)-cyclopentanemethanamine 97%
1-(4-Methoxyphenyl)-cyclopentanemethanamine
Vzorec: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,296 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01817110
CAS číslo: 23528-54-3